Imprimer
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 81.6 EUR
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique 98%
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Point de fusion: 120…125 °C
Densité: 1.27
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %