Acide naphtyl-2 acétique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Naphthaleneacetic acid, 2-(Naphthalen-2-yl)acetic acid
128220050
128220250
128221000
ACRO128220050EA
44.6
EUR
ACRO128220050
ACRO128220250
ACRO128221000
Acide naphtyl-2 acétique 99%
Acide naphtyl-2 acétique
Formule:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186.21 g/mol Point d'ébullition: 352 Point de fusion: 141…143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004126 Numéro CAS: 581-96-4 EINECS: 209-475-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 143 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |