Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A18922.03
A18922.06
A18922.03EA
26.9
EUR
A18922.03
A18922.06
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97%
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Purity: 97%
CAS No.: 85068-33-3
Molecular Formula: C10H6F6O2
Formula Weight: 272.15
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 6813447
Formule:
(C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa) Point de fusion: 121…123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009908 Numéro CAS: 85068-33-3 EINECS: 285-295-6 |