Imprimer
2-Méthylheptane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26220.03 H26220.06 H26220.14
H26220.03EA 63.5 EUR
H26220.03 H26220.06 H26220.14
2-Méthylheptane ≥99%
2-Méthylheptane
Purity: 99%
CAS No.: 592-27-8
Molecular Formula: C8H18
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.3950
Boiling Point: 116°
Beilstein Reference: 1696862
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00009518
Formule: C₈H₁₈
Point d'ébullition: 116 °C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0,698
Point d'éclair: 4 °C (40 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009518
Numéro CAS: 592-27-8
EINECS: 209-747-9
ONU: 1262
ADR: 3,II