Imprimer
2,2,4-Triméthylpentane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
6889.1 6889.2
ROTH6889.1EA 0 EUR
ROTH6889.1 ROTH6889.2
2,2,4-Triméthylpentane
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Point d'ébullition: 99.2
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM