Imprimer
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
A10340.0E A10340.30 A10340.36
A10340.0EEA 90.6 EUR
A10340.0E A10340.30 A10340.36
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol ≥99%
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol
Purity: 99% CAS No.: 126-30-7 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Mild Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 605291 Merck Reference: 14,6458 MDL No.: MFCD00004685
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 125…130 °C
Densité: 1.042
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004685
Numéro CAS: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547