Imprimer
tert-Butanol, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09629.0500 1.09629.9025
1.09629.0500EA 43.5 EUR
1.09629.0500 1.09629.9025
tert-Butanol, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
tert-Butanol
Formule: (CH₃)₃COH
Point d'ébullition: 82.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25.3 °C
Densité: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
ONU: 1120
ADR: 3,
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 25 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 81 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 40.7 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 2.3 - 8.0 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 490 °C