tert-Butanol, anhydre ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formule:
(CH₃)₃COH MW: 74.12 g/mol Point d'ébullition: 83 °C Point de fusion: 25 °C Densité: 0.786 Point d'éclair: 11 °C (52 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004464 Numéro CAS: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 ONU: 1120 ADR: 3 II Merck Index: 14,1542 |