Imprimer
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
259752500 259750010
ACRO259752500EA 26.7 EUR
ACRO259752500 ACRO259750010
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol 99%
3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.926 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044771
Numéro CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %