Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
22105.295EA 60.1 EUR
22105.295 22105.320
Tert-Butyle methyle oxyde 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.6 °C
Densité: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: −28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Transmittance (254 nm) Min. 60 %
Transmittance (280 nm) Min. 80 %