Tert-Butyle methyle oxyde 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.742
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Chromatography solvent
Formule:
(CH₃)₃COCH₃ Point d'ébullition: 55…56 °C Point de fusion: –109 °C Densité: 0.742 Point d'éclair: –25 °C (–13 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008812 Numéro CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 ONU: 2350 ADR: 3,II Merck Index: 14,6032 |