Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
177040010 177040025 177042500 177040250 177040100
ACRO177040010EA 38.9 EUR
ACRO177040010 ACRO177040025 ACRO177042500 ACRO177040250 ACRO177040100
Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 54…56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –110 °C
Densité: 0.7404 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %