Imprimer
Bis(2-éthylhexyl)amine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L13894.AE L13894.AP
L13894.AEEA 35.3 EUR
L13894.AE L13894.AP
Bis(2-éthylhexyl)amine 99%
Purity: 99% CAS No.: 106-20-7 Molecular Formula: C16H35N Formula Weight: 241.46 Flash Point: 121°(250°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -60° Boiling Point: 281° Beilstein Reference: 1748342 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00009489
Formule: C₁₆H₃₅N
Point d'ébullition: 281 °C
Point de fusion: < –60 °C
Densité: 0,805
Point d'éclair: 121 °C (250 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009489
Numéro CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
ONU: 2922
ADR: 8,III