Imprimer
2-Éthylhexylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
A10372.0F A10372.AE
A10372.0FEA 185 EUR
A10372.0F A10372.AE
2-Éthylhexylamine 98%
2-Éthylhexylamine
Purity: 98% CAS No.: 104-75-6 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Amine-like Melting Point: -76° Boiling Point: 169° Beilstein Reference: 1209249 UN No.: 2276 MDL No.: MFCD00008148
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 169 °C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.789
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008148
Numéro CAS: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
ONU: 2276
ADR: 3,III