Imprimer
Isothiocyanate de tert-butyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L02668.06 L02668.14
L02668.06EA 65.5 EUR
L02668.06 L02668.14
Isothiocyanate de tert-butyle ≥97%
Isothiocyanate de tert-butyle
Purity: 97% CAS No.: 590-42-1 Molecular Formula: (CH3)3CNCS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4810 Odour: Pungent Melting Point: 10-12° Boiling Point: 141-145° Beilstein Reference: 1361854 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004816
Formule: C₅H₉NS
Point d'ébullition: 141…145 °C
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 0.908
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004816
Numéro CAS: 590-42-1
EINECS: 209-682-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II