Imprimer
Isothiocyanate de isobutyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylpropyl isothiocyanate
A18932.06 A18932.14
A18932.06EA 39.4 EUR
A18932.06 A18932.14
Isothiocyanate de isobutyle ≥97%
Isothiocyanate de isobutyle
Purity: 97% CAS No.: 591-82-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Pungent Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 1740371 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00022062
Formule: C₅H₉NS
MW: 115.2 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C
Densité: 0.940
Point d'éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022062
Numéro CAS: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
ONU: 2924
ADR: 3 III