Imprimer
Acide 3,3-diméthylglutarique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09 B20388.18 B20388.30
B20388.09EA 33.4 EUR
B20388.09 B20388.18 B20388.30
Acide 3,3-diméthylglutarique ≥98%
Acide 3,3-diméthylglutarique
Purity: 98+% CAS No.: 4839-46-7 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 98-103° Boiling Point: 89-90°/2mm MDL No.: MFCD00002716
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 89…90 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 98…103 °C
Densité: 1.42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002716
Numéro CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0