Acide isovalérique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Methylbutyric acid, Isopropyl acetic acid, 3-Methylbutanoic acid
156690100
156691000
156695000
156690025
ACRO156690100EA
24.1
EUR
ACRO156690100
ACRO156691000
ACRO156695000
ACRO156690025
Acide isovalérique 99%
Acide isovalérique
Formule:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Point d'ébullition: 176 °C (760 mmHg) Point de fusion: –35 °C Densité: 0.926 g/cm³ Point d'éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002726 Numéro CAS: 503-74-2 EINECS: 207-975-3 ONU: 3265 ADR: 8 II Merck Index: 12,05251 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (25°C) 0.921 to 0.93 |