Acide isobutyrique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
I0103-25ML
I0103-500ML
TCIAI0103-25MLEA
17.6
EUR
TCIAI0103-25ML
TCIAI0103-500ML
Acide isobutyrique ≥99.0% (par GC)
Acide isobutyrique
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 155°C Point de fusion: –47°C Point d'éclair: 56°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002658 Numéro CAS: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 ONU: 2529 ADR: 3 III Merck Index: 14,05155 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |