Imprimer
Acide isobutyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 36.9 EUR
8.00472.0100 8.00472.1000
Acide isobutyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide isobutyrique
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 155
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002658
Numéro CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
ONU: 2529
ADR: 3 (8) III
Merck Index: 13,05172
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C