Imprimer
Acide isobutyrique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
L04038.AE L04038.AP L04038.0F
L04038.AEEA 26.1 EUR
L04038.AE L04038.AP L04038.0F
Acide isobutyrique ≥99%
Acide isobutyrique
Purity: 99% CAS No.: 79-31-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2H Formula Weight: 88.11 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.3928 Odour: Pungent Melting Point: -47° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 635770 Merck Reference: 14,5155 UN No.: 2529 MDL No.: MFCD00002658
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 153…154 °C
Point de fusion: –47 °C
Densité: 0.948
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002658
Numéro CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
ONU: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172