Imprimer
Acide 2-éthylhexanoïque 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
118520025 118525000 118520011 118520100
ACRO118520025EA 109 EUR
ACRO118520025 ACRO118525000 ACRO118520011 ACRO118520100
Acide 2-éthylhexanoïque 99%
Acide 2-éthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0.906 g/cm³
Point d'éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002675
Numéro CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
ONU: 3265
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %