Acide 2,2-diméthylbutyrique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,2-Dimethylbutanoic acid
A17072.09
A17072.18
A17072.30
A17072.09EA
30.9
EUR
A17072.09
A17072.18
A17072.30
Acide 2,2-diméthylbutyrique ≥97%
Acide 2,2-diméthylbutyrique
Purity: 97%
CAS No.: 595-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4154
Odour: Pungent
Melting Point: -14°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1720666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004200
Formule:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Point d'ébullition: 186 °C Point de fusion: –14 °C Densité: 0.926 Point d'éclair: 90 °C (194 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004200 Numéro CAS: 595-37-9 EINECS: 209-865-0 ONU: 3265 ADR: 8 III |