Imprimer
Pivalate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13764.22 A13764.36
A13764.22EA 40 EUR
A13764.22 A13764.36
Pivalate de méthyle ≥99%
Pivalate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 598-98-1 Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3900 Melting Point: -70° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1744141 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008843
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 100…101 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,875
Point d'éclair: 6 °C (42 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008843
Numéro CAS: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
ONU: 3272
ADR: 3,II