Pivalate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO127952500EA
52
EUR
ACRO127952500
ACRO127951000
Pivalate de méthyle 99%
Pivalate de méthyle
Formule:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 0,87 g/cm³ Point d'éclair: <1 °C Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00008843 Numéro CAS: 598-98-1 ONU: 3272 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |