Imprimer
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Fournisseur: Serva
Synonyms: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
23130.01 23130.02 23130.03
SERA23130.01EA 34 EUR
SERA23130.01 SERA23130.02 SERA23130.03
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7