Imprimer
L(-)-Glutathion (forme oxydée) ≥95%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
0524-1GEA 90.2 EUR
0524-1G 0524-5G
L(-)-Glutathion (forme oxydée) ≥95%, Haute Pureté
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Iron <0.002%
Lead <0.001%
Loss on Drying ≤8%
Purity ≥95%