Imprimer
L(-)-Glutathion (forme oxydée) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: L(-)-Glutathione, oxidized, Bi(glutathion-S-yl), GSSG, Glutathiol, Oxidized Glutathione (GSSG), Glutathione oxidized, (2S,2'S)-5,5'-(((2R,2'R)-Disulphanediylbis(1-((carboxymethyl)amino)-1-oxopropane-3,2-diyl))bis(azanediyl))bis(2-amino-5-oxopentanoic acid)
320225000 320220050
ACRO320225000EA 52.9 EUR
ACRO320225000 ACRO320220050
L(-)-Glutathion (forme oxydée) 98%
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Point de fusion: 178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=4, water)