Imprimer
L(-)-Glutathion, reduit
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 44.9 EUR
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutathion, reduit
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307.33 g/mol
Point de fusion: 185…195 °C
Densité: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488