Imprimer
3,3-Diméthylbutanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
A10289.22 A10289.36
A10289.22EA 103 EUR
A10289.22 A10289.36
3,3-Diméthylbutanone ≥97%
3,3-Diméthylbutanone
Purity: 97% CAS No.: 75-97-8 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3970 Melting Point: -53° Boiling Point: 105-106° Merck Reference: 14,7440 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008846
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.803
Point d'éclair: 5 °C (41 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008846
Numéro CAS: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
ONU: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7440