Imprimer
Pivalate de chlorométhyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
A11967.14 A11967.22
A11967.14EA 31.8 EUR
A11967.14 A11967.22
Pivalate de chlorométhyle ≥97%
Pivalate de chlorométhyle
Purity: 97% CAS No.: 18997-19-8 Molecular Formula: C6H11ClO2 Formula Weight: 150.60 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1560838 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000884
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Point d'ébullition: 146…148 °C
Densité: 1.045
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000884
Numéro CAS: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
ADR: 3,III