Imprimer
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® DVB hydrophile
Fournisseur: Avantor
8108-04EA 393.05 EUR
8108-04 8108-09
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® DVB hydrophile
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes ont recours aux résines polymères BAKERBOND® DVB issues de la technologie de microparticules polymériques ultra-clean. Ces particules de résine affichent une large surface, elles sont hautement rigides, stables sur une plage de pH allant de 1 à 14, mouillables à l’eau et non impactées par le séchage par absorbant. On recommande de recourir à ces colonnes lorsqu'on utilise des méthodes de détection avancées.
  • Améliore la récupération de la préparation de l'échantillon
  • À base de polymère
Applications générales : Analytes polaires à non-polaires.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode adsoprtion.