Pivalaldéhyde 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
368360050
368360250
368361000
ACRO368360050EA
71.8
EUR
ACRO368360050
ACRO368360250
ACRO368361000
Pivalaldéhyde 96%
Pivalaldéhyde
Formule:
C₅H₁₀O Point d'ébullition: 74 °C (1013 hPa) Point de fusion: 6 °C Densité: 0.775 g/cm³ Point d'éclair: –15 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006962 Numéro CAS: 630-19-3 EINECS: 211-134-6 ONU: 1989 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |