Imprimer
1,2-Epoxy-3-méthylbutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L19291.03 L19291.06
L19291.03EA 68.4 EUR
L19291.03 L19291.06
1,2-Epoxy-3-méthylbutane ≥98%
1,2-Epoxy-3-méthylbutane
Purity: 98+% CAS No.: 1438-14-8 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.3915 Odour: Recognizable Boiling Point: 72-75° Beilstein Reference: 102418 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD02683501
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 72…75 °C
Densité: 0.815
Point d'éclair: –12 °C (10 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683501
Numéro CAS: 1438-14-8
EINECS: 215-869-3
ONU: 1993
ADR: 3,II