Imprimer
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Fournisseur: Avantor
8174-02EA 0 EUR
8174-02 8174-09 8174-04 8174-08
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes en PP Ultra-clean avec milieu BAKERBOND® HPLC ont été conçues pour faire gagner du temps, minimiser la charge de travail et les volumes de solvants finaux, mais aussi pour améliorer les performances. Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes traditionnelles. Le filtre de sécurité intégré à la colonne et une concentration plus élevée en analytes peuvent réduire ou même éliminer les étapes de pré-filtration et de concentration.
  • Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes SPE traditionnelles
  • Configuration laminaire unique
  • À base de silice
  • Colonnes d’extraction pour drogues récréatives
Applications générales : Carboxy-tétra-hydrocannabinol (THC).