Imprimer
n-Pentane ≥99.0%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Pentane
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83964.320EA 268 EUR
83964.320 83964.290
n-Pentane ≥99.0%, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Water Max. 0.01 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l