Imprimer
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
48180435-25G 48180435-100G
MOLE48180435-25GEA 0 EUR
MOLE48180435-25G MOLE48180435-100G
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188.22 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM