Imprimer
Acide éthanesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20016.0005 8.20016.0025
8.20016.0005EA 43.2 EUR
8.20016.0005 8.20016.0025
Acide éthanesulfonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide éthanesulfonique
Formule: C₂H₆O₃S
MW: 110.13 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.343 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007529
Numéro CAS: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
ONU: 2586
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility C2H6O3S
Melting Point C2H5SO3H
Molar Mass 110.13 g/mol
Boiling Point 136 - 140 °C (3 hPa)
Refractive Index 1.4335 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)