Imprimer
Méthanesulfonate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20774.0005 8.20774.0025
8.20774.0005EA 35.9 EUR
8.20774.0005 8.20774.0025
Méthanesulfonate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthanesulfonate d'éthyle
Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124.16 g/mol
Point d'ébullition: 213
Densité: 1.2079 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007559
Numéro CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03859
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 - 100 g/l (27 °C)
Molar Mass 124.16 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 1.206 g/cm3 (20 °C)