1-Hexadécanethiol 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
120520100
120521000
ACRO120520100EA
28.1
EUR
ACRO120520100
ACRO120521000
1-Hexadécanethiol 90%, grade Technique
1-Hexadécanethiol
Formule:
C₁₆H₃₄S Point d'ébullition: 184…191 °C (7 mmHg) Point de fusion: 18…20 °C Densité: 0.84 g/cm³ Point d'éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011677 Numéro CAS: 2917-26-2 EINECS: 220-846-6 ADR: 9, |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Slightly hazy colorless to white to light yellow Liquid or waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | Stabilized with BHT |