Imprimer
Lithium dodécyle sulfate ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
0782-100GEA 248 EUR
0782-100G 0782-25G
Lithium dodécyle sulfate ≥99%, Haute Pureté
Lithium dodécyle sulfate
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs. at 260nm (5%, Water) ≤0.1
Abs.at 280nm (5%, Water) ≤0.1
Loss on drying ≤3%
Purity ≥99%