Imprimer
VWR® Basic, Blouses
Fournisseur: VWR Collection
113-8995EA 186 EUR
113-8995 113-8996 113-8998 113-8999
VWR® Basic, Blouses
Vêtements à usage unique
Ces blouses à usage unique sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Fermeture par boutons-pression
  • Poignets élastiques
  • Manches raglan
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
Poids : 40 g/m²
Conditionnement: 1 unité par sachet, 50 sachets par caisse.