Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
233156-1 233156-10
233156-1EA 118 EUR
233156-1 233156-10
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland), Millipore®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable