Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99%, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
|
Attention
|
233153-1
233153-10
233153-5
233153-1EA
196
EUR
233153-1
233153-10
233153-5
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99%, Calbiochem®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule:
C₄H₁₀O₂S₂ Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa) Point de fusion: 42…44 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004877 Numéro CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |