Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5%, Bioréactif ultra-pur, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
F780-03EA 0 EUR
F780-03 F780-05
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5%, Bioréactif ultra-pur, J.T.Baker®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Keep refrigerated between 2-8°C (36-46°F) and store under nitrogen. = 0.060
Assay (HSCH₂(CHOH)₂CH₂SH) ≥99.5 %
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 280 nm ≤0.060
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 260 nm ≤0.400
Appearance Passes Test
Melting Point 40 - 43 °C