Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
A2948.0005 A2948.0010 A2948.0025
A2948.0005EA 77.2 EUR
A2948.0005 A2948.0010 A2948.0025
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5% pour la biologie moléculaire
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM