Imprimer
1,12-Dodécanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03501.0100 8.03501.1000
8.03501.0100EA 93.9 EUR
8.03501.0100 8.03501.1000
1,12-Dodécanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodécanediol
Formule: C₁₂H₂₆O₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…79 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004755
Numéro CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 79 °C
Molar Mass 202.33 g/mol
Boiling Point 324 °C (1013 hPa)
Flash Point 176 °C
Ignition Point 300 °C
Synonyms 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
Hill Formula C12H26O2
Chemical Formula HO(CH2)12OH