Imprimer
Mercapto-2 éthanol
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4227.1 4227.2
ROTH4227.1EA 0 EUR
ROTH4227.1 ROTH4227.2
Mercapto-2 éthanol
Mercapto-2 éthanol
Formule: HSCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM