Mercapto-2 éthanol ≥99%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
M131-100MLEA
51.2
EUR
M131-100ML
M131-250ML
Mercapto-2 éthanol ≥99%, grade dédié à la protéomique
Mercapto-2 éthanol
Formule:
HSCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa) Point de fusion: –100 °C Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004890 Numéro CAS: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 ONU: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |
|
Résultats des tests de spécification
DNase | none detected |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |
Water | ≤0.5% |