Imprimer
Mercapto-2 éthanol 99%, pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
125470010 125470100 125472500 125470025
ACRO125470010EA 130 EUR
ACRO125470010 ACRO125470100 ACRO125472500 ACRO125470025
Mercapto-2 éthanol 99%, pure
Mercapto-2 éthanol
Formule: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %